Learn More
Hydroxyde de sodium, puriss. p.a., réactif ACS, K ≤0,02 %, ≥98,0 % (T), pellets, Fluka Honeywell™
Code produit 16675913 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
:
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16675913 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16675913 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 7169010KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 1,390°C (1,013 hPa)
CAS 1310-73-2
Point de fusion 319°C
% max. CAS 1
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Densité 2.13 g/cm3 (20°C)
Synonyme Caustic soda
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 10 kg
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Qualité ACS