Learn More
Hydroxyde de sodium, qualité semi-conducteur, Honeywell
Code produit 15683080 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15683080 25 g 25g
15673080 100 g 100g
15693080 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15683080 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 30657625G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pastilles, qualité semi-conducteur, 99,99 % de base de métaux à l’état de traces
  • Gamme complète pour les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs
  • Pour les scientifiques engagés dans l’éducation, la recherche, le développement, le prototypage et la fabrication à petite échelle de micropuces et de nanopuces haute technologie
  • Pureté et stabilité excellentes et homogénéité exceptionnelle de lot à lot
  • Comprend les produits de haute pureté requis pour les applications haute performance telles que les agents de gravure, les solvants ou l’hexaméthyldisilazane (HMDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Formule linéaire NaOH
Numéro UN 1823
Informations sur la solubilité Soluble in water, 1260 g/L at 20°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 40g/mol
Pourcentage de pureté 99.99% (trace metals basis)
Qualité Semi-conducteurs
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide