Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M (0,1 N), concentré standard NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10070200 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ampoule
6 ampoules
Conditionnement:
1 ampoule
6 ampoules
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10070200 6 ampoules 6 ampoules
10468790 1 ampoule 1 ampoule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10070200 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7660C/90
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, lessive de soude, soude caustique, ascarite, blanc caustique, hydrate de sodium, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, aetznatron, 6 ampoules, 100°C, CHEBI : 32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium ; hydroxyde, 3548, 39,997
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, lessive de soude, soude caustique, ascarite, caustique blanc, hydrate de sodium, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, aetznatron, 6 ampoules, 100 deg.C, CHEBI:32145, Incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Quantité 6 ampoules
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 23 &20
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide 0.1M solution (1M Concentrate)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide