Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M (0,1 N), concentré standard NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10468790 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ampoule
6 Ampules
Conditionnement:
1 ampoule
6 ampoules
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10468790 1 ampoule 1 ampoule
10070200 6 Ampules 6 ampoules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10468790 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7660C/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, lessive de soude, soude caustique, ascarite, blanc caustique, hydrate de sodium, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, aetznatron, 6 ampoules, 100°C, CHEBI : 32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium ; hydroxyde, 3548, 39,997
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, lessive de soude, soude caustique, ascarite, caustique blanc, hydrate de sodium, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, aetznatron, 6 ampoules, 100 deg.C, CHEBI:32145, Incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hydroxyde de sodium, soude caustique, hydrate de sodium, caustique blanc, lessive de soude, hydroxyde de sodium naoh, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI : 32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Quantité 1 ampoule
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 23 et 20
Forme physique Liquide