Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Bp, Fisher Chemical™
Code produit 10141860 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10141860 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
10558050 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10637032 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
10224630 10 L Sachet dans une boîte 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10141860 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7660/15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
HNaO, numéro CAS 1310-73-2, soude caustique, soude, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, solution d'hydroxyde de sodium, soude caustique blanche, 1 L, 100 °C, CHEBI:32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39,997 | CAS : 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
HNaO, numéro CAS -1310-73-2, aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanche, 1 L, 100 °C, CHEBI : 32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hydroxyde de sodium, soude caustique, hydrate de sodium, caustique blanc, lessive de soude, hydroxyde de sodium naoh, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI : 32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Point de fusion 0 °C
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur > 1.0
Forme physique Liquide