Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Bp, Fisher Chemical™
Code produit 10224630 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10224630 10 L Sachet dans une boîte 10L
10141860 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
10558050 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10637032 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10224630 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7660/24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    150.00€ / 10L
    Économisez 71.00€
    32% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
HNaO, numéro CAS 1310-73-2, soude caustique, soude, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, solution d'hydroxyde de sodium, soude caustique blanche, 1 L, 100 °C, CHEBI:32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39,997 | CAS : 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
HNaO, numéro CAS -1310-73-2, aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanche, 1 L, 100 °C, CHEBI : 32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Point de fusion 0 °C
Quantité 10 L
Conditionnement Sachet dans une boîte
Densité de vapeur > 1.0
Forme physique Liquide