Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,1 M, qualité PE, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11484809 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Inviolable
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11484809 1 L Inviolable 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11484809 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 3006600
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué conformément aux directives du chapitre 4 (4.2.2) de Pharmacopée européenne et préparés dans un établissement conformé à la norme ISO 9001. L’hydroxyde de sodium 0,1 M de qualité PE de Reagecon™ est une solution volumétrique prête à l’emploi avec 3,9997 g/L de NaOH dans de l’eau, pour les titrations manuelles et automatisées.
L’hydroxyde de sodium est un composé inorganique constitué de cations de sodium Na+ et d’anions d’hydroxyde OH−. Il est fréquemment utilisé comme matrice et réactif dans diverses applications de laboratoire.
Cette solution est préparée en diluant 100 ml de solution d’hydroxyde de sodium 1 M dans 1 L d’eau sans CO2 (où la solution d’hydroxyde de sodium 1 M contient 42 g de NaOH dilué dans 1 L d’eau sans CO2).
  • Fabriqué dans un établissement conforme à la norme ISO 9001, dans le respect des directives de la Ph. eur., chapitre 4 (4.2.2)
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi permet un gain en termes de temps et de main-d’œuvre pour la préparation de solutions volumétriques précises
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Couleur Incolore
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Concentration 0.1M = 3.9997g/L
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 39,997g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4 (4.2.2)
Conditionnement Inviolable
Solvant ou matrice Eau
Forme physique Liquide