Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15634910 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RÉCIPIENT VOLPAC™
Unit Size:
10L
1L
4 pièces
5L
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15634910
Brand: Honeywell-Fluka 352631L
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
Formule linéaire NaOH
Concentration 0.1M
Numéro UN NONH for all modes of transport
Quantité 1 L
Poids de la formule 40g/mol
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide solution
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda