Learn More
Solution d'hydroxyde de sodium 0,5M (0,5N), NIST Concentré standard, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10306190 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
6 Ampules
Conditionnement:
1 ampoule
6 ampoules
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10306190 1 Ampule 1 ampoule
10030200 6 Ampules 6 ampoules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306190 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7630C/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
Numéro MDL 3548
Spécification
Couleur Incolore
Quantité 1 Ampule
Conditionnement Ampoule
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution 0.5M (0.5N) ampoule Solutrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P315-Consulter immédiatement un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide