Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 10 M (10 N) ≈40 (p/v), Solution étalon prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Solution d’hydroxyde de sodium 10 M (10 N) ≈40 (p/v), Solution étalon prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Spécification
Spécification
| pH | 12 |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Point de fusion | 8 °C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.