Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 30%, Chem Lab™
Spécification
Specifications
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 400g NaOH/l H2O |
| Densité | 1.33g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Quantité | 5 L |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | 5 l |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxyde 30 poids % solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide