Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,5 M (0,5 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10151810 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10151810 10 L Sachet dans une boîte 10L
10436602 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
10508430 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10438410 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10151810 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7630/24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.62€
    174.00€ / 10L
    Économisez 23.62€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Solution d’hydroxyde de sodium, solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Point de fusion 0 °C
Quantité 10 L
Conditionnement Sachet dans une boîte
Densité de vapeur > 1.0
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, solution 0.5M
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.