Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,5 M (0,5 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10436602 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10436602 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
10508430 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10438410 5 L Récipient en plastique 5L
10151810 10 L Sachet dans une boîte 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10436602 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7630/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Solution d’hydroxyde de sodium, solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hydroxyde de sodium, soude caustique, hydrate de sodium, caustique blanc, lessive de soude, hydroxyde de sodium naoh, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI : 32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 12
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur > 1.0
Forme physique Liquide
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, solution 0.5M
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.