Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,5 M (0,5 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5L
Description
Solution d’hydroxyde de sodium, solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Spécification
Spécification
| pH | 12 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Point de fusion | 0°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Densité de vapeur | > 1.0 |
| Forme physique | Liquide |