Description
Fournie avec un certificat d’analyse. Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur toutes les étiquettes du produit.
- Formule moléculaire : NaOH
- Masse molaire : 40,00g/mol
- N° CAS : 1310-73-2
- Nº EIN ECS : 215-185-5
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Formule moléculaire | HNaO |
| Concentration | 25–50% |
| Densité | 1.4746g/cm3 |
| Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible |
| Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantité | 1 L |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide