Learn More
Hydroxyde de sodium (granulés blancs), Fisher BioReagents™
Code produit 10192863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192863 500 g Flacon poly 500g
10306323 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10192863 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP359500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Hydroxyde de sodium (granulés blancs)
L’hydroxyde de sodium est utilisé pour ajuster le pH des tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
pH 14
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390 °C
Point de fusion 318 °C
Notes de pourcentage du dosage ≥ 98 %
Numéro UN 1823
Quantité 500 g
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté ≥ 97,0%
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mbar à 700 °C
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.