Learn More
Hypochlorite de sodium pentahydraté, TRC
Code produit 30415188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415188 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415188 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69935350G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hypochlorite Pentahydrate
CAS 10022-70-5
Formule moléculaire ClNaO . 5(H2O)
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/ClO.Na.5H2O/c1-2;;;;;;/h;;5*1H2/q-1;+1;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[O-]Cl
Nom IUPAC sodium;hypochlorite;pentahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 164.52
Poids de la formule 164.0064