Learn More
Lingot de sodium, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 g
5 x 450 g
Conditionnement:
2250g
450g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355778 5 x 450 g 2250g
11341428 450 g 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010342.60
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Product meets ACS specifications
Aspect Silver Gray ingot
Quantité 5 x 450 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 1.59 hPa (1mm Hg)
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Forme Ingot
Qualité ACS