Learn More
Sodium, solution étalon pour chromatographie d’échange d’ions, Specpure™, Na ± 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15406385 100 mL Flacon en plastique 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041696.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    117.65€ / 100mL
    Économisez 17.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium, Ion chromatography standard solution
CAS 7440-23-5
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire Na
Numéro MDL MFCD00085307
Quantité 100 mL
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, monosodium
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
Nom IUPAC sodium
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Forme physique Liquide