Learn More
EDTA de fer sodique, TRC
Code produit 30423924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423924 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423924 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS63499010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Iron EDTA
CAS 15708-41-5
Formule moléculaire C10 H12 Fe N2 O8 . Na
Quantité 10 g
Synonyme Ferrate(1-)','[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[(carboxy-κO)methyl]glycinato-κN,κO]](4-)]-','sodium (1:1)','(OC-6-21)-, Ferrate(1-)','[(ethylenedinitrilo)tetraacetato]-','sodium (8CI), Ferrate(1-)','[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-','sodium','(OC-6-21)-, Ferrate(1-)','[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[(carboxy-κO)methyl]glycinato-κN,κO]](4-)]-','sodium','(OC-6-21)- (9CI), Sodium [(ethylenedinitrilo)tetraacetato]ferrate(III) (6CI,7CI), AL 3037A, EDTA iron (III) sodium salt, Edathamil monosodium ferric salt, Ethylenediaminetetraacetic acid ferric monosodium salt, Fe-EDTA, Ferisan, Ferrazone, Ferric sodium EDTA, Ferric sodium edetate, Ferric sodium ethylenediaminetetraacetate, Ferrostrane, Ferrostrene, Ferroxx, Iron monosodium EDTA, Iron sodium EDTA, Iron sodium ethylenediaminetetraacetate, Iron sodium ethylenediaminetetraacetate (1:1:1), Monosodium ferric EDTA, NSC 5237, Sequestrene NaFe, Sodium (N,N,N',N'-ethylenediaminetetraacetato)ferrate(1-), Sodium (ethylenediaminetetraacetato)ferrate(1-), Sodium feredetate, Sodium ferric EDTA, Sodium ferric ethylenediaminetetraacetate, Sodium iron EDTA, Sodium iron(III) ethylenediaminetetraacetate, Sybron, Sytron
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
SMILES [Na+].O=C1CN23CCN45CC(=O)[O-][Fe+3]24([O-]C(=O)C5)([O-]C(=O)C3)[O-]1
Poids moléculaire (g/mol) 367.05
Poids de la formule 366.9841