Learn More
EDTA de fer sodique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium Iron EDTA |
| CAS | 15708-41-5 |
| Formule moléculaire | C10 H12 Fe N2 O8 . Na |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Ferrate(1-)','[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[(carboxy-κO)methyl]glycinato-κN,κO]](4-)]-','sodium (1:1)','(OC-6-21)-, Ferrate(1-)','[(ethylenedinitrilo)tetraacetato]-','sodium (8CI), Ferrate(1-)','[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-','sodium','(OC-6-21)-, Ferrate(1-)','[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[(carboxy-κO)methyl]glycinato-κN,κO]](4-)]-','sodium','(OC-6-21)- (9CI), Sodium [(ethylenedinitrilo)tetraacetato]ferrate(III) (6CI,7CI), AL 3037A, EDTA iron (III) sodium salt, Edathamil monosodium ferric salt, Ethylenediaminetetraacetic acid ferric monosodium salt, Fe-EDTA, Ferisan, Ferrazone, Ferric sodium EDTA, Ferric sodium edetate, Ferric sodium ethylenediaminetetraacetate, Ferrostrane, Ferrostrene, Ferroxx, Iron monosodium EDTA, Iron sodium EDTA, Iron sodium ethylenediaminetetraacetate, Iron sodium ethylenediaminetetraacetate (1:1:1), Monosodium ferric EDTA, NSC 5237, Sequestrene NaFe, Sodium (N,N,N',N'-ethylenediaminetetraacetato)ferrate(1-), Sodium (ethylenediaminetetraacetato)ferrate(1-), Sodium feredetate, Sodium ferric EDTA, Sodium ferric ethylenediaminetetraacetate, Sodium iron EDTA, Sodium iron(III) ethylenediaminetetraacetate, Sybron, Sytron |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4 |
| SMILES | [Na+].O=C1CN23CCN45CC(=O)[O-][Fe+3]24([O-]C(=O)C5)([O-]C(=O)C3)[O-]1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 367.05 |
| Poids de la formule | 366.9841 |