Learn More
Sel L-(+)-tartrate de sodium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403267 1000 g 1000g
11413267 250 g 250g
11423267 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16187.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Sodium L-(+)-tartrate dihydrate is used in buffers for molecular biology and cell culture applications. It is also used as an emulsifier and a binding agent in food products such as jellies, margarine, and sausage casingsand also as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-(+)-tartrate de sodium dihydraté est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire. Il est également utilisé comme émulsifiant et agent liant dans les produits alimentaires tels que les gelées, la margarine et les boyaux de saucisses, ainsi que comme additif alimentaire.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau (290 mg/ml à 20°C). Insoluble dans l’alcool et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6106-24-7
Formule moléculaire C4H8Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
Numéro MDL MFCD00150035
Clé InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonyme unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
CID PubChem 131855972
Nom IUPAC acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque ; sodium ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium L-(+)-tartrate dihydrate
Point de fusion ∼150°C (in -2H2O)
Densité 1.82
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Beilstein 6121732
Merck Index 14,8684
Informations sur la solubilité It is soluble in water (290mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,and organic solvents.
Poids de la formule 230.08 (194.06 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%