Learn More
laurylsulfate de sodium, solution 0,05 M, Fisher Chemical
Code produit 12626737 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12626737 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12626737 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/9021/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Incolore
CAS 151-21-3
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion -5°C
pH 8.5 to 10.5
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sodium ; dodécylsulfate
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984