Learn More
Amalgame de mercure et sodium, env. 20 % de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10751714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751714 10 g Flacon en verre 10g
10186703 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751714 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388460100
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 11110-52-4 | HgNa | 223.582 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11110-52-4
Formule moléculaire HgNa
Poids moléculaire (g/mol) 223.582
Numéro MDL MFCD00210362
Clé InChI MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium amalgam, sodium mercury amalgam, sodium mercury, sodium-amalgam, mercury sodium, sodium mercury amalgam, beads, na 10 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 5 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 20 %
CID PubChem 9837419
Nom IUPAC mercure ; sodium
SMILES [Na].[Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium mercury amalgam
Couleur Gris
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Forme Pièces
Merck Index 15, 8713
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium mercury amalgam, ca. 20% sodium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.