Learn More
Sodium metatungstate, MedChemExpress
Description
Sodium metatungstate (Sodium polyoxotungstate) is a potent ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (ENTPDase) inhibitor, with Ki values of 2.58 μM, 3.26 μM, and 28.8 μM for NTPDase 1 (CD39), NTPDase 3 and NTPDase 2 respectively. Sodium metatungstate inhibits ATP breakdown but also blocks central synaptic transmission, an action independent of NTPDase inhibition.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium metatungstate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 12141-67-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | H2Na6O40W12 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | Sodium polyoxotungstate POM-1 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (16.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (16.74 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |