Learn More
Méthanesulfonate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400587
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400587 5 g 5g
11410587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22439.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2386-57-4 | CH3NaO3S | 118.082 g/mol
Sodium methanesulfonate is used as a non-steroidal anti-inflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthanesulfonate de sodium est utilisé comme anti-inflammatoire non stéroïdien.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, l’hexane, le benzène, le méthylcyclopentane, le toluène, l’o-chlorotoluène et le disulfure d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-57-4
Formule moléculaire CH3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 118.082
Numéro MDL MFCD00064389
Clé InChI KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
CID PubChem 638112
Nom IUPAC Sodium ; méthanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium methanesulfonate
Odeur Odorless
Formule linéaire CH3SO3Na
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,hexane,benzene,methylcyclopentane,toluene,o-chlorotoluene and ethyl disulfide.
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 98%