Learn More
Méthanéthyllate de sodium (~20 % dans l’eau), TRC
Code produit 30180390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180390 1 g 1g
30180207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180390 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6448001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5188-07-8
Formule moléculaire C H3 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Synonyme Methanethiol, sodium salt (1:1), Methanethiol, sodium salt (8CI,9CI), Sodium, (methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
Nom IUPAC sodium;méthanéthiolate
SMILES [Na+].C[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Methanethiolate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Poids de la formule 69.9853
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Methanethiolate ~20%