Learn More
Méthanethiolate de sodium (95 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Methanethiolate |
| CAS | 5188-07-8 |
| Formule moléculaire | C H3 S . Na |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Methanethiol','sodium salt (1:1), Methanethiol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium','(methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].C[S-] |
| Nom IUPAC | sodium;méthanéthiolate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 70.09 |
| Poids de la formule | 69.9853 |