Learn More
Méthanethiosulfonate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Methanethiosulfonate |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/CH4O2S2.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 133.9472 |