Learn More
Méthylate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387535
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387535 500 g 500g
11377535 100 g 100g
11397535 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05673.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Sodium methoxide is used as a base and a reagent in organic chemistry. It is useful in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It acts as a nucleophile and is used in the production of methyl ethers. It serves as an initiator of anionic addition polymerization with ethylene oxide, forming a polyether with high molecular weight. It is involved in the production of biodiesel from vegetable oils and animal fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthoxyde de sodium sert de base et réactif en chimie organique. Il est utile dans la synthèse des produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il agit comme un nucléophile et sert à la production d’éthers méthyliques. Il sert d’initiateur de la polymérisation de l’addition anionique avec l’oxyde d’éthylène, formant un polyéther de poids moléculaire élevé. Il participe à la production de biodiesel à partir d’huiles végétales et de graisses animales.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, le méthanol, les graisses et les esters. Immiscible avec les hydrocarbures et les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air, l’humidité et la chaleur. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les solvants chlorés, l’eau et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-41-4
Formule moléculaire CH3NaO
Poids moléculaire (g/mol) 54.024
Numéro MDL MFCD00012179
Clé InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
CID PubChem 10942334
Nom IUPAC Sodium; méthanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium methoxide
Point de fusion >300°C
Formule linéaire CH3ONa
Quantité 500 g
Numéro UN UN1431
Beilstein 3592982
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8643
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,methanol,fats and esters.Immiscible with hydrocarbons and organic solvents.
Poids de la formule 54.02
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium methoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.