Learn More
Méthylate de sodium, ca 30 % p/p dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424937 500 mL 500mL
11434937 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21872.AP
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol is used in the preparation of high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn6 (OMe)12 (dbm)6]+. It is useful in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It serves as an initiator of anionic addition polymerization with ethylene oxide, forming a polyether with high molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylate de sodium, à environ 30 % p/p dans le méthanol, est utilisé dans la préparation d’un groupe de Mn(III) hexanucléaire à rotation élevée, [NaMn6 (OMe)12 (dbm)6]+. Il est utile dans la synthèse des produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il sert d’initiateur de la polymérisation de l’addition anionique avec l’oxyde d’éthylène, formant un polyéther de poids moléculaire élevé.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, des graisses et des esters. Immiscible avec hydrocarbures et solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air, l’humidité et la chaleur. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les solvants chlorés, l’eau et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-41-4
Formule moléculaire CH3NaO
Poids moléculaire (g/mol) 54.024
Numéro MDL MFCD00012179
Clé InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
CID PubChem 10942334
Nom IUPAC Sodium; méthanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Sodium methoxide
Point de fusion <6°C
Densité 0.969
Point d’ébullition 93°C
Point d’éclair 16°C (61°F)
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire NaOCH3
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1289
Beilstein 3592982
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8643
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,fats and esters. Immiscible with hydrocarbons and organic solvents.
Poids de la formule 54.02
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈ 30 % p/p dans le méthanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Sodium methylate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.