Learn More
Méthylate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium methoxide |
| CAS | 124-41-4 |
| Formule moléculaire | C H3 O . Na |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat |
| Formule InChI | InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].C[O-] |
| Nom IUPAC | Sodium; méthanolate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 54.02 |
| Poids de la formule | 54.0082 |