Learn More
Méthylate de sodium, TRC
Code produit 30414991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414991 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414991 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS645400250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium methoxide
CAS 124-41-4
Formule moléculaire C H3 O . Na
Quantité 250 g
Synonyme Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat
Formule InChI InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].C[O-]
Nom IUPAC Sodium; méthanolate
Poids moléculaire (g/mol) 54.02
Poids de la formule 54.0082