Learn More
Sodium methyl sulfate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium methyl sulfate |
| CAS | 512-42-5 |
| Formule moléculaire | CH3NaO4S |
| Numéro MDL | MFCD00013457 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=S(OC)([O-])=O.[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |