Learn More
Méthylsulfinate de sodium, TRC
Code produit 30423314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423314 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6670705G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Methylsulfinate
CAS 20277-69-4
Formule moléculaire CH3NaO2S
Quantité 5 g
Synonyme Methanesulfinic Acid','Sodium Salt, Sodium Methanesulfinate
Formule InChI InChI=1S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CS(=O)[O-]
Nom IUPAC Sodium ; méthanesulfinate
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Poids de la formule 101.9751