Learn More
Sulfate de sodium n-décyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427767 1 g 1g
11437767 5 g 5g
11447767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16299.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 142-87-0 | C10H21NaO4S | 260.324 g/mol
sodium decyl sulphate is used as a superior dispersing, wetting and emulsifying agent suitable for use in the production of gypsum boards, fire-fighting foams, carpet and upholstery cleaners, special industrial and all-purpose cleaners, oil fields and in the latex manufacture. It is also been used in it to be used in ion pair chromatography and icellar electrokinetic capillary chromatography. other applications include HI&I cleaning, emulsion polymerization, Fire-fighting, Industrial auxiliaries, Construction chemicals, Oil fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de décyle de sodium est utilisé comme agent de dispersion, de mouillage et d’émulsification supérieur adapté à la production de plaques de gypse, de mousses anti-incendie, de tapis et de produits de nettoyage de sellerie, de produits de nettoyage industriels spéciaux et polyvalents, de champs d’huile et de fabrication de latex. Il est également utilisé pour la chromatographie par paires d’ions et la chromatographie capillaire électrocinétique d’Icave. Les autres applications incluent le nettoyage HI&I, la polymérisation par émulsion, la lutte contre les incendies, les auxiliaires industriels, les produits chimiques de construction, les gisements de pétrole.
Solubilité
Il est soluble dans le H20, peu soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique, à tenir à l’écart des acides et des puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-87-0
Formule moléculaire C10H21NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.324
Numéro MDL MFCD00041881
Clé InChI XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
CID PubChem 23665771
Nom IUPAC Sodium ; sulfate de décyle
SMILES CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium n-decyl sulfate
Quantité 1 g
Beilstein 3576860
Informations sur la solubilité It is soluble in H20,poorly soluble in organic solvents.
Poids de la formule 260.33
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium n-decyl sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt