Learn More
Sulfate de sodium n-dodécyl, 99 % (poids sec), eau < 1,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469123 25 g 25g
11479123 100 g 100g
11489123 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11183.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Il dénature et solubilise les protéines utilisées pour l’électrophorèse. Le sulfate de sodium n-dodécyl est un détergent anionique utilisé pour servir de dénaturant protéique. Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive et destiné à de nombreuses opérations de nettoyage. Il est utilisé pour déterminer le poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et dans l’analyse de l’hémoglobine. Dans les produits alimentaires, il est utilisé comme agent moussant et émulsifiant. On le trouve fréquemment dans les dentifrices, les shampooings, les mousses à raser et les bains moussants en raison de son effet épaississant et de son pouvoir moussant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il dénature et solubilise les protéines utilisées pour l’électrophorèse. Le sulfate de n-dodécyl de sodium est un détergent anionique utilisé pour servir de dénaturant protéique.Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive et destiné à de nombreuses opérations de nettoyage.Il est utilisé pour déterminer le poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et dans l’analyse de l’hémoglobine.Dans les produits alimentaires, il est utilisé comme agent moussant et émulsifiant.Il est très souvent présent dans les dentifrices, shampooings, crèmes de rasage et formulations de bain moussant en raison de son effet épaississant et de sa capacité à créer une mousse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium n-dodecyl sulfate
Note relative au nom Water <1.5%
Point de fusion ∼206°C
Plage de pourcentage du dosage 99% (dry wt.)
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2926
Beilstein 3599286
Merck Index 148636
Informations sur la solubilité Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté 99%