Learn More
Sulfate de sodium n-hexadécyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372506 5 g 5g
11362506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06402.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de sodium n-hexadécyl est utilisé comme surfactant anionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-01-0
Formule moléculaire C16H33NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 328.49
Numéro MDL MFCD00047766
Clé InChI PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hexadecyl sulfate, sodium cetyl sulfate, sodium n-hexadecyl sulfate, unii-3v3y3o7biq, conco sulfate c, avitex c, avitex sf, sodium hexyldecyl sulfate, tergitol anionic 7, 3v3y3o7biq
CID PubChem 23695542
Nom IUPAC Sodium ; Sulfate d’hexadényle
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium n-hexadecyl sulfate
Point de fusion 187°C to 192°C
Quantité 5 g
Beilstein 3578850
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 344.49
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium n-hexadecyl sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium n-hexadecyl sulfate
RUO– À des fins de recherche uniquement