Learn More
Sulfate de sodium n-nonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352516
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352516 5 g 5g
11342516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06418.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1072-15-7 | C9H19NaO4S | 246.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-15-7
Formule moléculaire C9H19NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 246.297
Numéro MDL MFCD00024893
Clé InChI FTWCSAMTIKSPAT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nonyl sulfate, sodium nonyl sulphate, sodium n-nonyl sulfate, sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt, unii-ft7kj97ok6, ft7kj97ok6, sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt 1:1, sodium n-nonyl sulphate, dsstox_cid_27487, dsstox_rid_82377
CID PubChem 23677967
Nom IUPAC Sodium ; Sulfate de nonyle
SMILES CCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium n-nonyl sulfate
Quantité 5 g
Beilstein 3748751
Poids de la formule 246.3
Pourcentage de pureté 99%