Learn More
Sulfate de sodium et de n-octadécyle, 98 % (pd. sec), eau < 7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477297 25 g 25g
11457297 1 g -
11467297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15042.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.54 g/mol
Sodium n-octadecyl sulfate is used in the formulation of hair care products including shampoo, skin cleansers, and other skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de n-octadécyle de sodium est utilisé dans la formulation de produits de soins capillaires, y compris le shampooing, les nettoyants pour la peau et autres produits de soins de la peau.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-04-3
Formule moléculaire C18H37NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 372.54
Numéro MDL MFCD00007469
Clé InChI NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
CID PubChem 23673604
Nom IUPAC Sodium ; sulfate d’octadécyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium n-octadecyl sulfate
Point de fusion 176°C to 180°C
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 7 %
Formule linéaire CH3(CH2)17OSO3Na
Quantité 25 g
Beilstein 3640871
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 372.55
Pourcentage de pureté 98%