Learn More
Sulfate n-octyl de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459363 5 g 5g
11449363 1 g 1g
11469363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459363 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11786.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 142-31-4 | C8H17NaO4S | 232.27 g/mol
Sodium n-octyl sulfate is a useful chemical to study the selective enrichment of albumin in biological samples and to determine the mixed solution of a glycerin-modified cationic surfactant and an anionic surfactant. It is also used as wetting agent, detergent, dispersant, emulsifier, degreasing agent, hard surface cleaner, lime soap dispersant, alkaline detergent, cleaning agent for metal processing in electroplating, latex, metal processing, paper, polymer synthesis, textile, leather and other industries. It finds application as an anionic detergent and ion -pairing reagent used in high-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-octyl sulfate de sodium est un produit chimique utile pour étudier l’enrichissement sélectif de l’albumine dans des échantillons biologiques et pour déterminer la solution de mélange d’un surfactant cationique modifié par la glycérine et d’un surfactant anionique. Il est également utilisé comme agent humide, détergent, dispersant, émulsifiant, agent dégraissant, nettoyant de surface dur, dispersant de savon de chaux, détergent alcalin, agent nettoyant pour le traitement des métaux dans les industries de galvanoplastie, du latex, du traitement des métaux, du papier, de la synthèse des polymères, du textile, du cuir et bien d’autres. Il agit comme un détergent anionique et un réactif d’appariement d’ions utilisés dans la chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-31-4
Formule moléculaire C8H17NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 232.27
Numéro MDL MFCD00007470
Clé InChI WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
CID PubChem 2735107
Nom IUPAC Sodium ;octyl sulfate
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium n-octyl sulfate
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3658635
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 99%