Learn More
Le sulfate de sodium n-tridécyle, 99 %, peut contenir jusqu’à env. 2 % d’eau et de solvant résiduel, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Sodium n-tridecyl sulfate acts as a foaming agent and a wetting agent. It is used as a cleaning agent and finds application in industrial and household cleaning products and personal care products. Further, it serves as an emulsifying agent in the transport of hydrocarbons. In addition to this, it acts as an anionic surfactant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de sodium n-tridécyl agit comme agent moussant et comme agent mouillant. Il est utilisé comme agent de nettoyage et trouve des applications dans les produits de nettoyage industriels et domestiques et les produits de soins personnels. De plus, il sert d’agent émulsifiant pour le transport des hydrocarbures. En outre, il agit comme un surfactant anionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
Le sulfate de sodium n-tridécyl agit comme agent moussant et comme agent mouillant. Il est utilisé comme agent de nettoyage et trouve des applications dans les produits de nettoyage industriels et domestiques et les produits de soins personnels. De plus, il sert d’agent émulsifiant pour le transport des hydrocarbures. En outre, il agit comme un surfactant anionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium n-tridecyl sulfate |
Point de fusion | 185°C to 189°C |
Notes de pourcentage du dosage | Peut cont. jusqu’à ≈2 % d’eau et de solvant résiduel |
Formule linéaire | CH3(CH2)12OSO3Na |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 302.4 |
Pourcentage de pureté | 99% |