Learn More
Sodium naphthalene-1,6-disulfonate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30803821
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30803821 25 g
30786253 100 g
30792739 500 g
30795886 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30803821 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1255025g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium naphthalene-1,6-disulfonate
CAS 1655-43-2
Formule moléculaire C10H6Na2O6S2
Numéro MDL MFCD00021522
Quantité 25 g
SMILES O=S(C1=C2C=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=CC=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 332.26
Pourcentage de pureté 97%