Learn More
Sodium naphthalene-1-sulfonate, 85%, BLD Pharm™
Code produit 31092089
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31092089 1 kg
31079267 25 g
31091435 500 g
31089802 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31092089 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD126101000g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium naphthalene-1-sulfonate
CAS 130-14-3
Formule moléculaire C10H7NaO3S
Numéro MDL MFCD00064964
Quantité 1 kg
SMILES O=S(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)([O-])=O.[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 230.22
Pourcentage de pureté 85%