Learn More
Nicotinate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425866 500 g 500g
11415866 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22224.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54-86-4 | C6H4NNaO2 | 145.093 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-86-4
Formule moléculaire C6H4NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.093
Numéro MDL MFCD00064352
Clé InChI KFLRWGSAMLBHBV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nicotinate, nicotinic acid sodium salt, sodium pyridine-3-carboxylate, natriumnicotinat german, unii-3zx78b4q2l, natriumnicotinat, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt, nicotinic acid, sodium salt, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt 1:1, nicotinic acid sodium
CID PubChem 23687810
Nom IUPAC sodium ; pyridine-3-carboxylate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nicotinate
Point de fusion >300°C
Quantité 500 g
Poids de la formule 145.1
Pourcentage de pureté 98%