Learn More
Sodium Nifurstyrenate, TRC
Code produit 30134116
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134116 50 mg 50mg
17927544 10 mg 10mg
17968534 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134116 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS61570050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54992-23-3
Formule moléculaire C13 H8 N O5 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 281.2
Synonyme Nifurstyrenic Acid Sodium, Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (9CI), Nifurstyrenate sodium, Sodium nifurstyrenate
Nom IUPAC sodium;4-[(E)-2-(5-nitrofuran-2-yl)ethenyl]benzoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(\C=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifurstyrenic Acid Sodium
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H9NO5.Na/c15-13(16)10-4-1-9(2-5-10)3-6-11-7-8-12(19-11)14(17)18;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1/b6-3+;
Poids de la formule 281.03
Pourcentage de pureté >95%