Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, TRC
Code produit 30136087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136087 50 g 50g
30011336 10 g 10g
30012239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS64802050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5 Fe N6 O . 2 Na . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Synonyme Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, (OC-6-22)-pentakis(cyano-κC)nitrosyl-Ferrate(2-) sodium hydrate (1:2:2), Ferrate(2-), pentacyanonitrosyl-, disodium, dihydrate (8CI), Ferrate(2-), pentakis(cyano-C)nitrosyl-, disodium, dihydrate, (OC-6-22)-, Disodium nitroprusside dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate(2-) dihydrate, SNP, Sodium nitroprusside dihydrate
Nom IUPAC disodium ; pentakis(azanylidyneméthyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)fer(2+) ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#[C-][Fe+2]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)N#[O+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Nitroprusside
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q5*-1;+2;3*+1;;
Poids de la formule 297.949