Learn More
Octanoate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11485513
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11485513 500 g 500g
11475513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11485513 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13451.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octanoate de sodium peut être utilisé comme stabilisateur de protéine pour des molécules telles que l’albumine et le fibrinogène dans des conditions de stérilisation thermique. Également utilisé pour le fractionnement du plasma sanguin.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1984-06-1
Numéro MDL MFCD00058511
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium octanoate
Point de fusion >300°C
Formule moléculaire C8H15NaO2
Quantité 500 g
Beilstein 3597723
Synonyme sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, caprylic acid sodium salt, natrium octanoat, octanoic acid sodium salt, unii-9xtm81vk2b, 9xtm81vk2b
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; octanoate
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
CID PubChem 23664772
Poids de la formule 166.2
Pourcentage de pureté 96%