Learn More
Sodium orthovanadate, MedChemExpress
Description
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium orthovanadate |
| CAS | 13721-39-6 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | Na3O4V |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | H2O : 8.33 mg/mL (45.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | [O].[Na].[V] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.91 |
| Poids de la formule | 183.91 |
| Afficher plus |