Learn More
Oxalate de sodium, 98,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10442211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10442211 100 g Flacon en plastique 100g
10052710 500 g Flacon en plastique 500g
10391614 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10442211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.35€
    29.40€ / 100g
    Économisez 1.95€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium oxalate
Note relative au nom pure
Point de fusion 250.0°C to 270.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.1% max. (105°C, 2 hrs)
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire NaO2CCO2Na
Quantité 100 g
Merck Index 15, 8781
Informations sur la solubilité Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3g/100mL water (100°C),insoluble in ethanol and ether
Poids de la formule 134
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Extra pur
Matière insoluble 0.2% max. (in water)
Forme physique Poudre fine